Documenti fondamentali
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
Sinonimo/i:
Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CBrCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-886-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
49 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
P. ebollizione
105 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Densità
2.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3