Key Documents
8.01808
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-295-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 108 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
375 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temp. transizione
flash point 140 °C
Densità
1.114 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C - closed cup