8.01795
N-Benzylurea
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Benzylurea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
208-689-1
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Potenza
4410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
143-146 °C
Solubilità
17 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(Cc1ccccc1)C(=O)N
InChI
1S/C8H10N2O/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2