Key Documents
8.01658
Sigma-Aldrich
2-Bromoacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, ω-Bromoacetophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-724-9
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
140 °C/15 hPa
Punto di fusione
48-51 °C
Temp. transizione
flash point >112 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup