Documenti fondamentali
8.01600
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-393-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Potenza
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
230-250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
60-64 °C
Densità bulk
810 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3