Key Documents
8.01553
Sigma-Aldrich
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
219-376-4
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
215 °C
Potenza
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
163-165 °C/1013 mbar
Temp. transizione
flash point 43 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup