8.01532
1,4-Butanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
385 °C
Potenza
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.95-18.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
83.2 cSt(20 °C)
P. ebollizione
228 °C/1013 hPa
Punto di fusione
19.5-20.0 °C
Temp. transizione
flash point 115 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
134 °C - closed cup