Documenti fondamentali
8.01295
Sigma-Aldrich
4-Ethylmorpholine
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Ethylmorpholine, N-Ethylmorpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-885-0
Tensione di vapore
8.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
160 °C
Potenza
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1 cSt(23 °C)
P. ebollizione
138 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-63--62 °C
Temp. transizione
flash point 30 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C