Key Documents
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-480-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
29 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
275 °C
Potenza
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-7.8 % (v/v)
P. eboll.
147-148 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-64.6 °C
Temp. transizione
flash point 38 °C
Solubilità
1.7 g/L
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9