W400201
Methyl methacrylate
99%, stabilized
Sinonimo/i:
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
29 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
815 °F
contiene
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Limite di esplosione
12.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?