Key Documents
8.00579
Sigma-Aldrich
Ethyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl methacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-597-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
21.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
329 °C
Potenza
14600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8 % (v/v)
P. eboll.
119-121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-61--59 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Solubilità
5.1 g/L
Densità
0.913 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup