Key Documents
8.00578
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH2C(CH3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-204-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
370 °C
Potenza
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
161 °C/1013 hPa
Punto di fusione
15 °C
Temp. transizione
flash point 65 °C
Densità
1.015 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methacrylicacid (MAA) is a liquid carboxylic acid that is colorless, viscous, and solublein most organic solvents. It is generated on a large scale in industrialapplications as a precursor to its esters, particularly methyl methacrylate(MMA).
Applicazioni
Methacrylic acid is used in the graft copolymerization with jute fiber.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7