Documenti fondamentali
76173BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 7.0 Yellow
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
Descrizione
pH calibration
Nome Commerciale
MVP ICON®
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
MVP ICON®
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Descrizione generale
pH 7.0 Yellow Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Applicazioni
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Confezionamento
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Compatibilità
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Note legali
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany