69670-M
His•Bind® Resin
Sinonimo/i:
uncharged IDA agarose beads
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Reusable many times
- Compatible with His•Bind® Buffer Kit
- Compatible with 1 mM THP
Attenzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Articoli
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.