Documenti fondamentali
693023
Millipore
Zwittergent® 3-16 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinonimo/i:
n-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H45NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
391.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Numero d'aggregazione
155
Colore
white
CMC
10 - 60 μM
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Altre note
Sekine, M., et al. 1990. J. Biochem. 108, 103.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup