Documenti fondamentali
688000
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥95% (HPLC), solid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Y-27632, Inibitore di ROCK, (R)-(+)-trans-N-(4-piridil)-4-(1-aminoetil)-cicloesanocarbossamide, 2HCl, inibitore VI della Rho chinasi
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.26 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Descrizione generale
Un inibitore molto potente, permeabile alle cellule, reversibile e selettivo delle protein chinasi associate a Rho (Ki = 140 nM per p160ROCK). Inibisce anche ROCK-II con uguale efficacia. L′inibizione è competitiva con ATP. Mostra un′affinità da 10 a 50 volte inferiore per la PKCε rispetto a p160ROCK. Non influisce sull′attività della protein chinasi p21-attivata (PAK) anche a concentrazioni elevate (circa 100 µM). Agisce anche in qualità di potente inibitore della sensibilizzazione della fosforilazione della miosina e della contrazione del muscolo liscio da parte del Ca2+ indotta dall′agonista. Impedisce l′apoptosi e migliora la sopravvivenza e l′efficienza della clonazione di cellule hES dissociate senza influire sulla loro pluripotenza. Il pretrattamento con Y-27632 riduce il rischio di lesioni polmonari in modelli murini di sepsi. Sono disponibili anche una soluzione 5 mM (500 µg/296 µL) di Y-27632 (n. di cat. 688001) in H2O e una soluzione 10 mM in DMSO (n. di cat. 688002).
Azioni biochim/fisiol
Il prodotto compete con l′ATP.
Ki target: 140 nM per protein chinasi associate a Rho (ROCK) p160
Permeabilità cellulare: sì
Reversibile: sì
Target principale
Protein chinasi associate a Rho p160 (ROCK)
Confezionamento
Confezionato in presenza di gas inerte
Attenzione
Tossicità: nocivo (C)
Ricostituzione
Dopo la ricostituzione, suddividere in aliquote e congelare (-20 °C). Le soluzioni madre sono stabili per 6 mesi a -20 °C.
Altre note
Cinel, I., et al. 2012. J. Thorac. Dis.4, 30.
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Note legali
Venduto dietro concessione di licenza di PCT Application W098/06,433A1 da Mitsubishi Pharma Tanabe Corporation.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Eun-Mi Kim et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 651, 89-101 (2010-08-06)
The ability of embryonic stem cells (ES) cells to form cells and tissues from all three germ layers can be exploited to generate cells that can be used to treat diseases. In particular, successful generation of hematopoietic cells from ES
Shahnaz Babaei-Abraki et al.
The Journal of biological chemistry, 298(5), 101855-101855 (2022-03-27)
Human embryonic stem cells (hESCs) are vulnerable to cell death upon dissociation. Thus, dissociation is an obstacle in culturing, maintaining, and differentiating of hESCs. To date, apoptosis has become the focus of research into the nature of cell death triggered
Jessica L Teo et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2557-2569 (2020-09-10)
Epithelia can eliminate apoptotic cells by apical extrusion. This is a complex morphogenetic event where expulsion of the apoptotic cell is accompanied by rearrangement of its immediate neighbors to form a rosette. A key mechanism for extrusion is constriction of
Jasmin Taubenschmid-Stowers et al.
Cell stem cell, 29(3), 449-459 (2022-02-27)
The activation of the embryonic genome marks the first major wave of transcription in the developing organism. Zygotic genome activation (ZGA) in mouse 2-cell embryos and 8-cell embryos in humans is crucial for development. Here, we report the discovery of
Benoit Dehapiot et al.
PLoS biology, 19(9), e3001376-e3001376 (2021-09-08)
Mammalian oocyte meiotic divisions are highly asymmetric and produce a large haploid gamete and 2 small polar bodies. This relies on the ability of the cell to break symmetry and position its spindle close to the cortex before anaphase occurs.