677181
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp.
Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules.
Sinonimo/i:
Vincristine Sulfate, Apocynaceae sp.
Descrizione
Merck USA index - 14, 9986
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7[N+H](CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C=O)C(=O)OC
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
AQTQHPDCURKLKT-JKDPCDLQSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Hanauske, A.R., et al. 1994. Eur. J. Cancer30A, 1688.
Takano, Y., et al. 1993. Pathol. Res. Pract. 189, 187.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3