662015
U18666A
A cell-permeable, amphiphilic amino-steroid that alters intracellular membrane protein trafficking by impairing intracellular biosynthesis and transport of LDL-derived cholesterol.
Sinonimo/i:
U18666A, 3β-(2-Diethylaminoethoxy)androst-5-en-17-one, HCl
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-9-7-18-8-10-20-21-11-12-23(27)24(21,3)14-13-22(20)25(18,4)17-19;/h8,19-22H,5-7,9-17H2,1-4H3;1H
ICPRVJHNLABCSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Activity of δ8-sterol isomerase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kobayashi, T., et al. 1998. Nature392, 193.
Liscum, L. and Faust, J.R., 1989. J. Biol. Chem.264, 11796.
Sexton, R.C., et al. 1983. Biochemistry22, 5687.
Bierkamper, G.G. and Cenedella, R.J., 1978. Brain Res.150, 343.
WGK 3