658401
AG 490
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Sinonimo/i:
AG 490, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, ( E)- N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, (E)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
WGK 3