Documenti fondamentali
65348-M
Sigma-Aldrich
Etanolo
Harleco®, suitable for histology
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Durata
18 mo. (from manufacture date)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
histology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Applicazioni
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Risultati analitici
Expiration date18 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)Conforms to standardSpecific Gravity at 25/25°C0.801-0.817
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C