647925
Trichostatin A
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), lyophilized solid, HDAC inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Trichostatin A, Streptomyces sp., 4,6-Dimethyl-7-[ p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamic Acid, TSA, HDAC Inhibitor IX
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Trichostatin A, Streptomyces sp., A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - MI5215000
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
histone deactylase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gray, S.G. and Ekstrom, T.J. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 423.
Takahashi, I., et al. 1996. J. Antibiot. 49, 453.
Taunton, J., et al. 1996. Science 272, 408.
Futamura, M., et al. 1995. Oncogene 10, 1119.
Hoshikawa, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 189.
WGK 3