Documenti fondamentali
6.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Phthalic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4(COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
for synthesis
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N