6.17854
Hexane, mixture of isomers
for chromatography
Sinonimo/i:
Hexanes
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hexanes, for chromatography
Grado
for chromatography
Livello qualitativo
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fatty acids derived from lipid A using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- MPs(membrane proteins) using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup