610225
Tigecycline
A broad-spectrum glyclcycline class of antimicrobial agent that is active against both Gram positive and Gram negative bacteria.
Sinonimo/i:
Tigecycline, 9- t-Butylglycylamido-minocycline, 9-t-Butylglycylamido-minocycline
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(O)[C@@](C(C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C)=O)(O)[C@@]2([H])C[C@]1([H])C3)C4=C3C(N(C)C)=CC(NC(CNC(C)(C)C)=O)=C4O
InChI
1S/C29H39N5O8/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36/h10,12,14,21,31,36-37,41-42H,8-9,11,30H2,1-7H3,(H,32,35)/b27-20-/t12-,14-,21-,29-/m0/s1
ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Olson, M.W., et al. 2006. Antimicrob. Agents Chemother.50, 2156.
Stein, G.E., and Craig, W.A., 2006. Clin. Infect Dis.43, 518.
Livermore, D.M., 2005. J. Antimicrob. Chemother.56, 611.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3