517301
P-Glycoprotein Inhibitor, C-4
The P-Glycoprotein Inhibitor, C-4 controls the biological activity of P-Glycoprotein. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
P-Glycoprotein Inhibitor, C-4, (E)-4-Chloro-N-(3-(3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)phenyl)benzamide, C-4
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
P-Glycoprotein
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Woo, H.B., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3782.
WGK 2