5.74846
Acqua peptonata tamponata
ReadyStream® (Media bag), GranuCult® prime, according to ISO, FDA-BAM, EP, granular, pack of 3 × 10 L, pack of 10 × 3 L, for use with ReadyStream® System
Sinonimo/i:
Buffered, Buffered Peptone Solution, Concentrated media, GranuCult® Buffered peptone water media, ISO compliant BPW media, Peptone Water, Peptone Water (buffered), Phosphate-buffered, ReadyStream® Buffered Peptone Water, Salmonella testing media
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
FDA-BAM
ISO 11133
ISO 19250
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
according to ISO
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Confezionamento
pack of 3 × 10 L
pack of 10 × 3 L
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
ReadyStream® (Media bag)
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.0± 0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with ReadyStream® System
nonselective for bacteria
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3