573132-M
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102
The STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102, 4-(N-(4-Cyclohexylbenzyl)-2-(2,3,4,5,6-pentafluoro-N-methylphenylsulfonamido)acetamido)-2-hydroxybenzoic acid
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)[S](=O)(=O)N(CC(=O)N(Cc3ccc(cc3)C4CCCCC4)c2cc(c(cc2)C(=O)O)O)C)F)F
InChI
1S/C29H27F5N2O6S/c1-35(43(41,42)28-26(33)24(31)23(30)25(32)27(28)34)15-22(38)36(19-11-12-20(29(39)40)21(37)13-19)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h7-13,17,37H,2-6,14-15H2,1H3,(H,39,40)
WNVSFFVDMUSXSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stat3
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2