570250
STO-609
A cell-permeable and reversible naphthoyl fused benzimidazole compound that acts as a highly selective, potent, ATP-competitive inhibitor of Ca2+/CaM-KK.
Sinonimo/i:
STO-609, 7H-Benz[de]benzimidazo[2,1-a]isoquinoline-7-one-3-carboxylic Acid, Acetate, 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic Acid, Acetate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H10N2O3/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18/h1-9H,(H,23,24)
MYKOWOGZBMOVBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CaM-KKα
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Altre note
Tokumitsu, H., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 10908.
Tokumitsu, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 15813.
WGK 1