565851
NSC-87877
≥97% (HPLC), solid, SHP1/2 PTPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, 8-Hydroxy-7-(6-sulfonaphthalen-2-yl)diazenyl-quinoline-5-sulfonic acid, Disodium Salt, HePTP Inhibitor II, PTP Inhibitor XXV, PTP1B Inhibitor IV, SHP1 Inhibitor I, SHP2 Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
red-brown
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc(cc2)N\N=C3/C=C(c4c(nccc4)C/3=O)[S](=O)(=O)[O-])cc1
InChI
1S/C19H13N3O7S2.2Na/c23-19-16(10-17(31(27,28)29)15-2-1-7-20-18(15)19)22-21-13-5-3-12-9-14(30(24,25)26)6-4-11(12)8-13;;/h1-10,21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-16+;;
YOGRUDWAJPVHEL-LLDDCTHSSA-L
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
SHP1/2 PTPase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2