5.33660
Lactate Dehydrogenase Inhibitor II, GSK2837808A
Sinonimo/i:
Lactate Dehydrogenase Inhibitor II, GSK2837808A, LDH Inhibitor II, Compound 1, 3-((3-(N-Cyclopropylsulfamoyl)-7-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)quinolin-4-yl)amino)-5-(3,5-difluorophenoxy)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
lactate dehydrogenase A
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Billiard, J. 2013. Cancer Metab.1, 19.
WGK 3