5.31230
Troponin Activator, CK-2017357
Sinonimo/i:
Troponin Activator, CK-2017357, 6-Ethynyl-1-(3-pentanyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, 6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357, Tirasemtiv, CK-357, Tirasemtiv, CK-357, 6-Ethynyl-1-(3-pentanyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, 6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
RSQGZEAXODVTOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
troponin complex
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Miciak, J.J., et al. 2013. Muscle Nerve.48, 279.
Russell, A.J., et al. 2012. Nat. Med.18, 452.
WGK 3