5.30151
ATGL Inhibitor, Atglistatin
Sinonimo/i:
ATGL Inhibitor, Atglistatin, 3-(4ʹ-(Dimethylamino)biphenyl-3-yl)-1,1-dimethylurea, Adipose Triglyceride Lipase Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
700 nM IC50
355 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ATGL
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3