524619
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1
The PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, also referenced under CAS 701947-53-7, controls the biological activity of PIP3.
Sinonimo/i:
PIP3 Antagonist II, DM-PIT-1, N-(((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)amino)thioxomethyl)-3,5-dimethyl-benzamide, N-((2-Hydroxy-5-nitrophenyl)carbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Akt Inhibitor XXII, PDK1 Inhibitor VI
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C=CC([N+]([O-])=O)=C1)=C1NC(NC(C2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)=S
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Skidan, I., et al. 2009. Drug Deliv.16, 45.
WGK 3