516561
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, liquid, protein endotoxin, Calbiochem
Sinonimo/i:
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, CAS 70323-44-3, is a protein endotoxin that catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - XW5883750
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L. 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479
Kaslow, H.R., et al. 1987. Biochemistry26, 123.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
WGK 2