5161
Penicillin G, Potassium Salt
Antibiotic effective against Gram-positive bacteria. Blocks cell wall formation in growing cells, resulting in accumulation of uracil nucleotides of muramic acid peptides.
Sinonimo/i:
Penicillin G, Potassium Salt, Benzylpenicillin, K
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 100 units/mL (suggested concentration)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H19ClN2S.C16H18N2O4S.K/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;;+1/p-1/t;11-,12+,14-;/m.1./s1
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2