5.09892
Tetrabenazine, TBZ
Sinonimo/i:
Tetrabenazine, TBZ, VMAT2 Inhibitor, Xenazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21C(CC(=O)C(C2)CC(C)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3
MKJIEFSOBYUXJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
VMAT2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jankovic, J., et al. 1997. Neurobiology48,1358.
Gertrude, P.Q., et al. 1959. J. Pharm. Exp. Ther.127, 103.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3