5.09584
ISR Inhibitor, ISRIB
Sinonimo/i:
ISR Inhibitor, ISRIB, trans-2-(4-Chlorophenoxy)-N-(4-(2-(4-chlorophenoxy)acetylamino)cyclohexyl)acetamide, Integrated Stress Response Inhibitor, UPR Inhibitor, eIF2α (pS51) Signaling Inhibitor, eIF2S1 (pS51) Signaling Inhibitor, eIF2α (pS51) Signaling Inhibitor, eIF2S1 (pS51) Signaling Inhibitor, trans-2-(4-Chlorophenoxy)-N-(4-(2-(4-chlorophenoxy)acetylamino)cyclohexyl)acetamide, Integrated Stress Response Inhibitor, UPR Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC(CCC1NC(=O)COC2=CC=C(C=C2)Cl)NC(=O)COC3=CC=C(C=C3)Cl
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)
HJGMCDHQPXTGAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3