Key Documents
5.08739
Millipore
Cycloheximide
InSolution, ≥98%
Sinonimo/i:
InSolution Cycloheximide, High Purity, 4-(( R)-2-((1 S,3 S,5 S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione, 4-((R)-2-((1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl)piperidine-2,6-dione, Actidione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
translocase enzyme
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Stato fisico
A 300 mM (100 mg/1.185 ml) sterile-filtered solution of Cycloheximide, High Purity (Cat. No. 239764) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Christner, C., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 3615.
Lu, Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992. Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991. J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3