5.08438
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine
Sinonimo/i:
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine, Actin Regulator, C8N6 BPA polyamine, Lamellipodial Enhancer, C8N6 BPA polyamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (NMR)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 3