Key Documents
5.08225
Sigma-Aldrich
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution Tamoxifen, 4-Hydroxy-, ( Z)-, ( Z)-4-(1-(4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-enyl)phenol, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H29NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
product name
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Descrizione generale
A 10 mM (2 mg/516 µL) sterile-filtered solution of (Z)-4-Hydroxytamoxifen in ethanol.
A cell-permeable, active metabolite of Tamoxifen (Cat. No. 579000) that acts as a potent inhibitor of PKC. It is more potent than the parent compound and inhibits PKC by modifying its catalytic domain.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Estrogen receptor
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Stato fisico
A 10 mM (2 mg/516 µL) sterile-filtered solution of (Z)-4-Hydroxytamoxifen (Cat. No. 579002) in EtOH.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C. Use only anhydrous, 200 proof ethanol for further dilutions.
Altre note
Gundimeda, U., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 13504.
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C