Documenti fondamentali
5.06130
Sigma-Aldrich
Reserpine
Sinonimo/i:
Reserpine, VMAT2 Inhibitor, Reserpine, Vesicular monoamine transporter (VMAT) Antagonist, Reserpine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40N2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Descrizione generale
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and acts as an irreversible transport inhibitor of biogenic amines. Used as a long-lasting bioamine depleter. Prevents bioamine transport into synaptic vesicles and chromaffin granules. Used as antihypertensive and antipsychotic drugs.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
VMAT2
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Oe, T., et al. 2010. Neurosci.169, 1860.
Metzger, R. et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.456, 39.
Heslop, E., et al. 1999. Neuropharmacol.38, 883.
Schuldiner, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 29.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3