Documenti fondamentali
5.06125
Sigma-Aldrich
Paroxetine Hydrochloride
Sinonimo/i:
Paroxetine Hydrochloride, 5-HT transporter, Paroxetine, Paxil
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20FNO3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.37 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
0.065 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CNCC2)COc3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1
AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Descrizione generale
A very potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter (Ki = 0.065 nM and 0.05 nM for human and rat 5-HT transporters, respectively). A popular antidepressant drug of the SSRI type. Used to treat major depression, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social anxiety, posttraumatic stress disorder, generalized anxiety disorder and vasomotor symptoms.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
5-HT Uptake Transporter
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Brittain, G., et al. 2012. Profiles of drug substances, excipients, and related methodology.38, 407.
Bourin, M., et al. 2001. CNS Drug Rev.7, 25.
Thomas, R., et al. 1997. Psychopharmacology (Berl).93, 193.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3