506106
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
The p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, also referenced under CAS 42521-82-4, controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3, 2,2ʹ-Dihydroxy-1,1ʹ-dinaphthyldisulfide, PAK Inhibitor III
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(Sc3c4c(ccc3O)cccc4)c1c2c(ccc1O)cccc2
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3