5.04594
Gemcitabine, HCl
Sinonimo/i:
Gemcitabine, HCl, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, LY188011, dFdC, dFdCyd, Ribonucleotide Reductase Inhibitor II, RNR Inhibitor II, LY188011, dFdC, dFdCyd, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, Ribonucleotide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2[c](nc(cc2)N)=O)F.Cl
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA
DNA polymerase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fowler, J.D., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15339.
Mackey, J.R., et al. 1998. Cancer Res.58, 4349.
Eda, H., et al. 1998. Cancer Res.58, 1165.
Burris III, H.A., et al. 1997. J. Clin. Oncol.15, 2403.
Heinemann, V., et al. 1992. Cancer Res.52, 533.
Hertel, L.W., et al. 1990. Cancer Res.50, 4417.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3