5.00506
EPAC Inhibitor, ESI-09
Sinonimo/i:
EPAC Inhibitor, ESI-09, 3-(5- tert-butyl-isoxazol-3-yl)-2-((3-chlorophenyl)-hydrazono)-3-oxo-propionitrile, cAMP -GEF Inhibitor, Exchange Protein Directly Activated by cAMP Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)N\N=C(\C(=O)c2n[o]c(c2)C(C)(C)C)/C#N
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-16(2,3)14-8-12(21-23-14)15(22)13(9-18)20-19-11-6-4-5-10(17)7-11/h4-8,19H,1-3H3/b20-13+
DXEATJQGQHDURZ-DEDYPNTBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3