Documenti fondamentali
5.00498
Sigma-Aldrich
HIF Inhibitor V
Sinonimo/i:
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H38N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.65
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Altre note
Naik, R., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 10564.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2