487928
Nocodazole
≥99% (HPLC), solid, microtuble inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Nocodazole, R17934, Methyl-[5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nocodazole, Inhibitor of mitosis.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - DD6521000
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Promotes tubulin depolymerization
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bunz, F., et al. 1998. Science 282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.
Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3