487920
S-Nitrosoglutathione
≥95% (HPLC), solid, nitric oxide carrier, Calbiochem®
Sinonimo/i:
S-Nitrosoglutathione, GSNO, SNOG
About This Item
Prodotti consigliati
product name
S-Nitrosoglutathione, A utility carrier of nitric oxide.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pink
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A utility carrier of nitric oxide
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Askew, S.C. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
de Belder, A.J., et al. 1994. Cardiovasc. Res.28, 691.
Sexton, D.J., et al. 1994. Photochem. Photobiol.59, 463.
Singh, R.J., et al. 1994. FEBS Lett. 360, 47.
Merryman, P.F., et al. 1993. Arthritis Rheum.36, 1414.
Park, J.W., et al. 1993. Biochem. Mol. Biol. Int.30, 885.
Radomski, M.W., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 745.
WGK 3