48-690MAG
MILLIPLEX MAP T-Cell Receptor Signaling Magnetic Bead Kit 7-Plex - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinonimo/i:
7-Plex Magnetic Bead Kit, Magnetic Bead Kit, T-Cell Receptor Signaling Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-17%
intra-assay cv: 3-8%
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
- This assay requires 25 μL diluted cell lysate.
- This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
- 1 - 25 μg cell lysate/well (recommended starting concentration is 20 μg cell lysate/well).
Cell Signaling
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2