48-684MAG
MILLIPLEX® Ras-Raf Oncoprotein Magnetic Bead Panel 6-Plex - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinonimo/i:
Cell Signaling Assay
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.